Stampa…
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-1,6-dihydro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyrazolo[3,4-c]pyrazole
PC3704-100MG PC3704-1G
APOSPC3704-100MGEA 72.7 EUR
APOSPC3704-100MG APOSPC3704-1G
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine 95+%
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-3-ylamine
Formula: C₆H₆F₃N₅
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02186560
CAS Number: 478047-15-3