Stampa…
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanone
PC3699-1G PC3699-25G PC3699-5G
APOSPC3699-1GEA 58.2 EUR
APOSPC3699-1G APOSPC3699-25G APOSPC3699-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine
Formula: C₁₂H₈FNO
Peso molecolare: 201,2 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683088
CAS Number: 41538-36-7