Stampa…
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
PC3695-100G PC3695-25G PC3695-500G
APOSPC3695-100GEA 48.1 EUR
APOSPC3695-100G APOSPC3695-25G APOSPC3695-500G
α-Bromo-4-fluorotoulene 98%
α-Bromo-4-fluorotoulene
Formula: C₇H₆BrF
Peso molecolare: 189,03 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C/15mmHg
Densità: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000359
CAS Number: 459-46-1
UN: 3265
ADR: 8,II