α-Bromo-2-fluorotoulene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
Formula:
C₇H₆BrF Punto di ebollizione: 62…64 °C/15mmHg Densità: 1,563 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000324 CAS Number: 446-48-0 EINECS: 207-169-1 UN: 3265 ADR: 8,II |