Stampa…
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC3692-1G PC3692-5G PC3692-25G
APOSPC3692-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3692-1G APOSPC3692-5G APOSPC3692-25G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₂
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272133
CAS Number: 128495-45-4