Stampa…
4-Fluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanamine
PC3690-100G PC3690-25G
APOSPC3690-100GEA 55.3 EUR
APOSPC3690-100G APOSPC3690-25G
4-Fluorobenzylamine 98%
4-Fluorobenzylamine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 182…183 °C
Densità: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008120
CAS Number: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,II