Stampa…
4,6-Difluorosalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluoro-6-hydroxybenzaldehyde
PC3686-1G PC3686-5G
APOSPC3686-1GEA 79.9 EUR
APOSPC3686-1G APOSPC3686-5G
4,6-Difluorosalicylaldehyde
4,6-Difluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701048
CAS Number: 136516-64-8