Stampa…
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 136 EUR
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122,1 g/mol
Punto di fusione: 31…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263323
CAS Number: 3939-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III