Stampa…
3-Fluorobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 61.1 EUR
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorobenzylamine 95%
3-Fluorobenzylamine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 87…89 °C/25mmHg
Densità: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008113
CAS Number: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II