Stampa…
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3679-25G PC3679-5G
APOSPC3679-25GEA 150 EUR
APOSPC3679-25G APOSPC3679-5G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779351
CAS Number: 721-63-1