Stampa…
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 74.2 EUR
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
Punto di ebollizione: 62…63 °C/9mmHg
Densità: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 104359-35-5