Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC3672-1G PC3672-5G PC3672-25G
APOSPC3672-1GEA 19 EUR
APOSPC3672-1G APOSPC3672-5G APOSPC3672-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 214,97 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969230
CAS Number: 19968-17-3