Stampa…
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC3671-1G PC3671-10G PC3671-5G
APOSPC3671-1GEA 118 EUR
APOSPC3671-1G APOSPC3671-10G APOSPC3671-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035862
CAS Number: 1031929-07-3