(4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-((5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)methanol, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]benzyl alcohol
Formula:
C₁₃H₁₀F₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10703546 CAS Number: 1031929-04-0 |