Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 149 EUR
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00190120
CAS Number: 69411-68-3