Stampa…
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3665-1G PC3665-5G
APOSPC3665-1GEA 102 EUR
APOSPC3665-1G APOSPC3665-5G
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan 97%
7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₄BrFO
Peso molecolare: 215,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09056780
CAS Number: 253429-19-5