Stampa…
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3663-1G PC3663-5G
APOSPC3663-1GEA 24.4 EUR
APOSPC3663-1G APOSPC3663-5G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261255
CAS Number: 206551-41-9