4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC3661-1G
PC3661-5G
APOSPC3661-1GEA
72.7
EUR
APOSPC3661-1G
APOSPC3661-5G
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Formula:
C₁₅H₁₄FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01359589 CAS Number: 346725-04-0 |