Stampa…
4-Fluorobenzyl alcohol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanol
PC3660-100G PC3660-25G
APOSPC3660-100GEA 125 EUR
APOSPC3660-100G APOSPC3660-25G
4-Fluorobenzyl alcohol 95+%
4-Fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇FO
Peso molecolare: 126,13 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C/730mmHg
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004651
CAS Number: 459-56-3