3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Punto di fusione: 140…142 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025409 CAS Number: 53985-48-1 |