Stampa…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 29 EUR
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂NO
Punto di fusione: 145…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269596
CAS Number: 126162-38-7