Stampa…
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC3654-1G PC3654-5G
APOSPC3654-1GEA 132 EUR
APOSPC3654-1G APOSPC3654-5G
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₄FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878397
CAS Number: 1000339-32-1