Stampa…
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC3648-1G PC3648-500MG PC3648-5G
APOSPC3648-1GEA 23.4 EUR
APOSPC3648-1G APOSPC3648-500MG APOSPC3648-5G
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Chloro-2-methylthio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂S
Peso molecolare: 228,617 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269080
CAS Number: 16097-63-5