Stampa…
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Allyl-2-fluorobromobenzene
PC3642-1G PC3642-5G
APOSPC3642-1GEA 239 EUR
APOSPC3642-1G APOSPC3642-5G
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09801083
CAS Number: 951888-38-3