2-Fluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇FO Punto di ebollizione: 97…101 °C/21mmHg Densità: 1,175 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004601 CAS Number: 446-51-5 EINECS: 207-170-7 |