Stampa…
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 151 EUR
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₉FO₃
Punto di fusione: 99…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002793
CAS Number: 366-77-8
EINECS: 206-679-1