Stampa…
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3634-25G PC3634-5G
APOSPC3634-25GEA 108 EUR
APOSPC3634-25G APOSPC3634-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClFNO
Punto di fusione: 222…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044912
CAS Number: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0