1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3633-5G
PC3633-100G
PC3633-25G
APOSPC3633-5GEA
68.3
EUR
APOSPC3633-5G
APOSPC3633-100G
APOSPC3633-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine
Formula:
C₁₂H₁₄BrNO Punto di fusione: 60…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00174322 CAS Number: 58547-67-4 |