4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di ebollizione: 82 °C/20mmHg Punto di fusione: 44540 °C Densità: 1,326 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000684 CAS Number: 403-43-0 EINECS: 206-961-4 UN: 3265 ADR: 8,II |