Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Trifluoromethoxy)indoline-2,3-dione
PC3629-1G PC3629-5G
APOSPC3629-1GEA 58.2 EUR
APOSPC3629-1G APOSPC3629-5G
5-(Trifluoromethoxy)isatin 97%
5-(Trifluoromethoxy)isatin
Formula: C₉H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 231,13 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00192524
CAS Number: 169037-23-4