Stampa…
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methoxy)benzyloxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC3626-1G PC3626-5G
APOSPC3626-1GEA 161 EUR
APOSPC3626-1G APOSPC3626-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₄BF₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689490
CAS Number: 913835-77-5