Stampa…
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
PC3624-1G PC3624-5G PC3624-25G
APOSPC3624-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3624-1G APOSPC3624-5G APOSPC3624-25G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Peso molecolare: 140,91 g/mol
Punto di fusione: 233…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368243
CAS Number: 872041-86-6