Stampa…
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 241 EUR
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₃
Peso molecolare: 239,0500 g/mol
Punto di fusione: 140…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689525
CAS Number: 874289-18-6