Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 434 EUR
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Punto di fusione: 220…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664307
CAS Number: 112204-57-6