3-Fluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di ebollizione: 189 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000670 CAS Number: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 UN: 3265 ADR: 8,II |