2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-5-fluoropyridine-4-boronic Acid
PC3618-250MG
PC3618-1G
PC3618-5G
APOSPC3618-250MGEA
81.5
EUR
APOSPC3618-250MG
APOSPC3618-1G
APOSPC3618-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formula:
C₅H₄BClFNO₂ Peso molecolare: 175,35 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04972404 CAS Number: 951677-47-7 |