2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-methylpyridine-5-boronic acid
PC3614-1G
PC3614-5G
APOSPC3614-1GEA
58.2
EUR
APOSPC3614-1G
APOSPC3614-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-pyridineboronic acid
Formula:
C₆H₇BFNO₂ Peso molecolare: 154,9400 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08741406 CAS Number: 1072944-18-3 |