2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Fluoro-5-methyl-3-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Fluoro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
PC3613-1G
PC3613-5G
PC3613-25G
APOSPC3613-1GEA
40.8
EUR
APOSPC3613-1G
APOSPC3613-5G
APOSPC3613-25G
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formula:
C₆H₇BFNO₂ Peso molecolare: 154,94 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03411562 CAS Number: 904326-92-7 |