Stampa…
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-yl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methoxypyridine-5-boronic acid
PC3612-1G PC3612-250MG
APOSPC3612-1GEA 141 EUR
APOSPC3612-1G APOSPC3612-250MG
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
Peso molecolare: 170,9341 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04112520
CAS Number: 856250-60-7