3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈BrF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08741403 CAS Number: 916420-55-8 UN: 3265 ADR: 8,II |