3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3601-10G
PC3601-1G
PC3601-5G
APOSPC3601-10GEA
219
EUR
APOSPC3601-10G
APOSPC3601-1G
APOSPC3601-5G
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene
Formula:
C7H3F4NO2 Peso molecolare: 209,0978 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07779168 CAS Number: 454-73-9 |