Stampa…
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 316 EUR
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₄
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436032
CAS Number: 874289-58-4