Stampa…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3594-10G PC3594-5G PC3594-1G
APOSPC3594-10GEA 282 EUR
APOSPC3594-10G APOSPC3594-5G APOSPC3594-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741399
CAS Number: 1000339-54-7