Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Peso molecolare: 235,01 g/mol
Punto di fusione: 74…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779528
CAS Number: 10472-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III