2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC3586-10G
PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA
429
EUR
APOSPC3586-10G
APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formula:
C₈H₆BrF₃S Punto di ebollizione: 71 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236345 CAS Number: 238403-52-6 UN: 1760 ADR: 8,III |