Stampa…
4-Fluoro-m-anisidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-methoxyaniline hydrochloride
PC3585-1G PC3585-5G
APOSPC3585-1GEA 108 EUR
APOSPC3585-1G APOSPC3585-5G
4-Fluoro-m-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-m-anisidine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClFNO
Peso molecolare: 177,6000 g/mol
Punto di fusione: 248…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689481
CAS Number: 22510-10-7