2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₃BFNO₃ Punto di fusione: 146…148 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08436030 CAS Number: 874289-42-6 |