Stampa…
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 136 EUR
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₇BFNO₃
Peso molecolare: 265,09 g/mol
Punto di fusione: 157…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436036
CAS Number: 874289-11-9