Stampa…
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, 2-Fluorobenzotrichloride, o-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 65.5 EUR
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
Formula: C₇H₄Cl₃F
Peso molecolare: 213,47 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C/5mmHg
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000787
CAS Number: 488-98-2
EINECS: 207-692-5