Stampa…
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3577-10G PC3577-1G PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA 735 EUR
APOSPC3577-10G APOSPC3577-1G APOSPC3577-5G
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₅BFNO₃
Punto di fusione: 162…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436039
CAS Number: 874289-10-8